3'-Fluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(3-Fluorophenyl)salicyclic acid, 5-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxybenzoic acid
PC11149-1G
APOSPC11149-1GEA
667
EUR
APOSPC11149-1G
3'-Fluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
3'-Fluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉FO₃ Molecular Weight: 232,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039228 CAS-Nummer: 22494-43-5 |