4-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid, 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]salicylic acid
PC11157-500MG
APOSPC11157-500MGEA
105
EUR
APOSPC11157-500MG
4-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉F₃O₃ Molecular Weight: 282,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039233 CAS-Nummer: 400744-89-0 |