4,5-Difluor-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1116-250MG
APOSPC1116-250MGEA 161 EUR
APOSPC1116-250MG
4,5-Difluor-2-hydroxybenzonitril
4,5-Difluor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155,10 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275287
CAS-Nummer: 186590-36-3