3'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
PC11163-100MG
APOSPC11163-100MGEA
69.8
EUR
APOSPC11163-100MG
3'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-amine 96%
3'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N Molecular Weight: 237,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424654 CAS-Nummer: 365-06-0 |