3-Amino-3'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]aniline hydrochloride, 3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
PC11165-1G
APOSPC11165-1GEA
241
EUR
APOSPC11165-1G
3-Amino-3'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
3-Amino-3'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N·ClH Molecular Weight: 273,681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739426 CAS-Nummer: 811842-42-9 |