4-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]aniline hydrochloride, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Aminophenyl)benzotrifluoride hydrochloride
PC11169-100MG
APOSPC11169-100MGEA
59.6
EUR
APOSPC11169-100MG
4-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N·ClH Molecular Weight: 273,681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445324 CAS-Nummer: 1209254-98-7 |