4'-(Trifluormethyl)-4-biphenylcarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11172-1G
APOSPC11172-1GEA
27.7
EUR
APOSPC11172-1G
4'-(Trifluormethyl)-4-biphenylcarbaldehyd
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₉F₃O Molecular Weight: 250,2200 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862519 CAS-Nummer: 90035-34-0 |