3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11181-1G
APOSPC11181-1GEA 0 EUR
APOSPC11181-1G
3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
Formel: C₁₅H₁₁F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801747
CAS-Nummer: 638214-18-3