4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11183-100MG
PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC11183-100MG
APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424604 CAS-Nummer: 199528-28-4 |