1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene

PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 21.9 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Molecular Weight: 209.99 g/mol
Schmelzpunkt: 44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129963
CAS-Nummer: 3107-19-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR