5-Fluorgramin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
PC11211-1G
APOSPC11211-1GEA
87
EUR
APOSPC11211-1G
5-Fluorgramin 98%
5-Fluorgramin
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂ Molecular Weight: 192,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022731 CAS-Nummer: 343-90-8 |