4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
PC11219-5G
APOSPC11219-5GEA 122 EUR
APOSPC11219-5G
4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
Formel: C₁₄H₉F₆N
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05154989
CAS-Nummer: 444143-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III