Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 0 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Schmelzpunkt: 282…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115756
CAS-Nummer: 236388-46-8