Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 141 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₃KNO₂
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115759
CAS-Nummer: 850623-64-2