Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11229-1G
PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA
58.2
EUR
APOSPC11229-1G
APOSPC11229-5G
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BClF₃K Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115754 CAS-Nummer: 411206-75-2 |