Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11230-1G
PC11230-25G
PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA
121
EUR
APOSPC11230-1G
APOSPC11230-25G
APOSPC11230-5G
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₉BF₃KO Schmelzpunkt: 298…304 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115753 CAS-Nummer: 850623-60-8 |