Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC11237-100G
PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA
0
EUR
APOSPC11237-100G
APOSPC11237-25G
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₅BF₃KO Schmelzpunkt: 282…288 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093980 CAS-Nummer: 374564-36-0 |