Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11238-1G
PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA
0
EUR
APOSPC11238-1G
APOSPC11238-5G
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₃H₁₁BF₃KO Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115746 CAS-Nummer: 850623-47-1 |