Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039954
CAS-Nummer: 438553-44-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR