Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11246-1G PC11246-5G PC11246-25G
APOSPC11246-1GEA 0 EUR
APOSPC11246-1G APOSPC11246-5G APOSPC11246-25G
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₄BF₃KN
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115736
CAS-Nummer: 850623-36-8