2-Chloro-N-(2,4,5-trifluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-2,4,5-trifluoroaniline
PC11250-1G
APOSPC11250-1GEA
180
EUR
APOSPC11250-1G
2-Chloro-N-(2,4,5-trifluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4,5-trifluorophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Molecular Weight: 223,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077477 CAS-Nummer: 885267-45-8 |