2-Chloro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-5-fluoro-2-methylaniline
PC11252-1G
APOSPC11252-1GEA
93.1
EUR
APOSPC11252-1G
2-Chloro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
Formel:
C₉H₉ClFNO Molecular Weight: 201,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788386 CAS-Nummer: 85817-59-0 |