3-Brom-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11262-1G
APOSPC11262-1GEA
29
EUR
APOSPC11262-1G
3-Brom-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
3-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407378 CAS-Nummer: 59108-47-3 |