Antimon(V)fluorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1130-10G
APOSPC1130-10GEA 149 EUR
APOSPC1130-10G
Antimon(V)fluorid
Antimon(V)fluorid
Formel: F₅Sb
Molecular Weight: 216,75 g/mol
Siedepunkt: 150 °C
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 2,993 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011219
CAS-Nummer: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8+6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR