4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 200 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Formel: C₈H₄F₂
Siedepunkt: 54 °C/2mmHg
Dichte: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059511
CAS-Nummer: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR