(S)-N-Methyl-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1166-1G
APOSPC1166-1GEA
325
EUR
APOSPC1166-1G
(S)-N-Methyl-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(S)-N-Methyl-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₁₁H₁₁F₆N Molecular Weight: 271,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779108 CAS-Nummer: 511256-36-3 |