Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1172-5G
APOSPC1172-5GEA 909 EUR
APOSPC1172-5G
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Formel: C₄H₃FN₂O₂S
Schmelzpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265503
CAS-Nummer: 35762-87-9
UN: 3261
ADR: 8,II