3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
PC1180-500MG
APOSPC1180-500MGEA
210
EUR
APOSPC1180-500MG
3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
3-Bromo-5-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₅BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660142 CAS-Nummer: 903130-97-2 |