4-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC1183-500MG
APOSPC1183-500MGEA
274
EUR
APOSPC1183-500MG
4-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole
4-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formel:
C₇H₅F₃N₂O Molecular Weight: 190,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787362 CAS-Nummer: 220370-60-5 |