Benzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluortoluol, Lösungsmittel BTF
PC1190-1KG
APOSPC1190-1KGEA 346 EUR
APOSPC1190-1KG
Benzotrifluorid 99%
Benzotrifluorid
An alternative solvent to dichloromethane with higher bp and lower toxicity.
Formel: C₇H₅F₃
Molecular Weight: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II