3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G
PC1202-25G
PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA
119
EUR
APOSPC1202-1G
APOSPC1202-25G
APOSPC1202-5G
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BF₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09907960 CAS-Nummer: 925910-42-5 |