(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate

PC1208-100G PC1208-25G PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA 36.4 EUR
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)

Peptide coupling reagent.

Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Schmelzpunkt: 154…156 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR