Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nonadecafluoro(3,7-dimethyloctanoic acid), 3,7-Bis(trifluoromethyl)-2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridecafluorooctanoic acid
PC1214-25G
PC1214-5G
PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA
760
EUR
APOSPC1214-25G
APOSPC1214-5G
APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Formel:
C₁₀HF₁₉O₂ Molecular Weight: 514.083 g/mol Siedepunkt: 95 °C (20 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320738 CAS-Nummer: 172155-07-6 UN: 3265 ADR: 8 III |