3-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.2 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Siedepunkt: 120…125 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 27…32 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797501
CAS-Nummer: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR