2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1224-100G
PC1224-250G
PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA
109
EUR
APOSPC1224-100G
APOSPC1224-250G
APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
- Polymer grade
Formel:
C₁₅H₁₂F₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 243 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039147 CAS-Nummer: 83558-87-6 |