Bis(4-fluorophenyl)ether 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 0 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formel: C₁₂H₈F₂O
Siedepunkt: 232…240 °C/743mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013552
CAS-Nummer: 330-93-8
EINECS: 206-358-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR