1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1228B-25G
APOSPC1228B-25GEA 0 EUR
APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Siedepunkt: 209 °C
Dichte: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042090
CAS-Nummer: 802-93-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR