2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)ditoluene, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(methylbenzene)
PC1230-25G
APOSPC1230-25GEA 59.6 EUR
APOSPC1230-25G
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₇H₁₄F₆
Molecular Weight: 332,29 g/mol
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042597
CAS-Nummer: 1095-77-8