Bismut(V)fluorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific

PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismut(V)fluorid 95%
Bismut(V)fluorid
Formel: BiF₅
Molecular Weight: 303.97 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 550 °C (Subl.)
Dichte: 5.55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015967
CAS-Nummer: 7787-62-4
Merck Index: 12,01315

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR