Bismut(III)fluorid 99,5%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismut(III)fluorid 99,5%
Bismut(III)fluorid
Formel: BiF₃
Schmelzpunkt: 727 °C
Dichte: 5,32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010893
CAS-Nummer: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR