α,2-Dibrom-4-fluortoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1236-1G
APOSPC1236-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1236-1G
α,2-Dibrom-4-fluortoluol
α,2-Dibrom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Siedepunkt: 128…130 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840524
CAS-Nummer: 61150-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR