2-Fluor-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1240-25G PC1240-5G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 91.5 EUR
APOSPC1240-25G APOSPC1240-5G APOSPC1240-100G
2-Fluor-5-hydroxypyridin 98%
2-Fluor-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075040
CAS-Nummer: 55758-32-2