1-Bromo-1,2-difluoroethylene

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1243-1G
APOSPC1243-1GEA 408 EUR
APOSPC1243-1G
1-Bromo-1,2-difluoroethylene
1-Bromo-1,2-difluoroethylene
Formel: C₂HBrF₂
Siedepunkt: 15…20 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998062
CAS-Nummer: 358-99-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR