Methyl 3,3-difluoroacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3-difluoroprop-2-enoate
PC1244-1G
APOSPC1244-1GEA 354 EUR
APOSPC1244-1G
Methyl 3,3-difluoroacrylate
Methyl 3,3-difluoroacrylate
Formel: C₄H₄F₂O₂
Siedepunkt: 82…83 °C
Dichte: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07772050
CAS-Nummer: 406-05-3
UN: 1993
ADR: 3,III