(S)-(+)-1-Boc-3-fluoropyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3S)-3-Fluoropyrrolidine, N-BOC protected, (S)-N-boc-3-fluoropyrrolidine
PC1252-250MG
APOSPC1252-250MGEA
75.4
EUR
APOSPC1252-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-fluoropyrrolidine 97%
(S)-(+)-1-Boc-3-fluoropyrrolidine
Formel:
C₉H₁₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114064 CAS-Nummer: 479253-00-4 |