N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
PC1260-100G
PC1260-250G
PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1260-100G
APOSPC1260-250G
APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Siedepunkt: 45…50 °C/14mmHg Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,969 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 3+8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...