2-Iod-3,3,3-trifluorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1284-5G
APOSPC1284-5GEA 183 EUR
APOSPC1284-5G
2-Iod-3,3,3-trifluorpropen 97%
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₃H₂F₃I
Siedepunkt: 66 °C
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02183571
CAS-Nummer: 107070-09-7
UN: 1993
ADR: 3,III