2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1298-10G
APOSPC1298-10GEA
147
EUR
APOSPC1298-10G
2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure 97%
2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure
Formel:
C₁₂H₈FNO₃ Molecular Weight: 233,20 g/mol Schmelzpunkt: 179…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833409 CAS-Nummer: 54629-13-9 |