2,4-Difluorophenylurea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Carbamoylamino)-2,4-difluorobenzene, 2,4-Difluoro-1-ureidobenzene
PC1316-1G
APOSPC1316-1GEA
219
EUR
APOSPC1316-1G
2,4-Difluorophenylurea
2,4-Difluorophenylurea
Formel:
C₇H₆F₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025401 CAS-Nummer: 145602-64-8 |