3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 0 EUR
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412200
CAS-Nummer: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2